N2165
NKY80
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Amino-7-(2-furanyl)-7,8-dihydro-5(6H)-quinazolinone
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
off-white to light brown
Solubilité
DMSO: ≥30 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ncc2C(=O)CC(Cc2n1)c3ccco3
InChI
1S/C12H11N3O2/c13-12-14-6-8-9(15-12)4-7(5-10(8)16)11-2-1-3-17-11/h1-3,6-7H,4-5H2,(H2,13,14,15)
Clé InChI
SOJUSNIBPPMLCC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox