N2162
NH125
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
1-Benzyl-3-cetyl-2-methylimidazolium iodide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Pf
88.2-94.9 °C
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[I-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccn(Cc2ccccc2)c1C
InChI
1S/C27H45N2.HI/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-22-28-23-24-29(26(28)2)25-27-20-17-16-18-21-27;/h16-18,20-21,23-24H,3-15,19,22,25H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
RVWOHCBHAGBLLT-UHFFFAOYSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable