N0252
4-Nitrophenyl decanoate
lipase substrate, ≥98% (TLC), powder
Synonyme(s) :
4-Nitrophenyl caprate, Decanoic acid 4-nitrophenyl ester
110,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
About This Item
110,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Produits recommandés
Nom du produit
4-Nitrophenyl decanoate, lipase substrate
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
chloroform: soluble 100 mg/mL, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H23NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16(18)21-15-12-10-14(11-13-15)17(19)20/h10-13H,2-9H2,1H3
Clé InChI
RRNKCSIEGPOIKI-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves