MTCP7025
MTC™ Bio ASPIR-8™ Resevoir for 8-Channel Pipettes
capacity 25 mL, non-sterile, pack of 100 ea (bulk bag)
Synonyme(s) :
cryo vial marker, reagent dish, reagent holder
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 100 ea (bulk bag)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio P7025
Capacité
25 mL
Catégories apparentées
Description générale
Aspir-8™ Reservoir, 25ml, 8-channel only, non-sterile, bulk pack, 100/cs
Caractéristiques et avantages
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners
Informations légales
ASPIR-8 is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio