MTCP520820U
MTC™ Bio ProPette™ LE 8-Channel Adjustable Pipettor
capacity 2-20 μL
Synonyme(s) :
pipette
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio P5208-20U
Capacité
2-20 μL
Catégories apparentées
Description générale
ProPette™ LE 8 -Channel Pipette, 2 to 20µL
Caractéristiques et avantages
- Adjustable with Roto-Lock
- Light weight with reduced forces
- Full volume range (1.0µL-300µL)
- Superior accuracy and reproducibility
- Outstanding user comfort
Informations légales
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio