MTCP411511
MTC™ Bio Transfer Pipette
size 5 mL, blood bank, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Synonyme(s) :
pipet
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
low-density polyethylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
graduation
Conditionnement
pack of 500 ea (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio P4115-11
Longueur
146 mm
Taille
5 mL
Catégories apparentées
Description générale
Transfer pipette, 5ml, blood bank, graduated to 2mL, sterile, individually wrapped, 500/cs
Caractéristiques et avantages
- Transparent, non-toxic and inert
- Precise, uniform drop size
- Shatter-proof and unbreakable
- Heat Sealable
Informations légales
MTC is a trademark of MTC Bio