Principaux documents
MSST0050
Sigma-Aldrich
SILuLite AKT1, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Synonyme(s) :
Protein kinase B (PKB), Protein kinase B alpha (PKB alpha), Proto-oncogene c-Akt, RAC-PK-alpha
50 μG
670,00 €
670,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 μG
670,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23201100
Nomenclature NACRES :
NA.12
670,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Niveau de qualité
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Adéquation
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... AKT1(207)
Description générale
SILuLite AKT1 is a recombinant human protein expressed in human 293 cells. It consists of 501 amino acids, with a calculated molecular mass of 58.2 kDa (including N-terminal polyhistidine and flag tags). SILuLite AKT1 is an analytical standard designed to be used as starting material for preparation of calibrators and controls in LC-MS applications.
Séquence
MDYKDDDDKGHHHHHHHHGGQMSDVTIVKEGWVQKRGEYIKNWRPRYFLLKTDGSFIGYKEKPQDVDLPYPLNNFSVAKCQLMKTERPKPNTFIIRCLQWTTVIERTFHVDTPEEREEWTEAIQAVADRLQRQEEERMNCSPTSQIDNIGEEEMDASTTHHKRKTMNDFDYLKLLGKGTFGKVILVREKASGKYYAMKILKKEVIIAKDEVAHTLTESRVLKNTRHPFLTSLKYSFQTKDRLCFVMEYVNGGELFFHLSRERVFSEDRTRFYGAEIVSALDYLHSGKIVYRDLKLENLMLDKDGHIKITDFGLCKEGITDAATMKTFCGTPEYLAPEVLEDNDYGRAVDWWGLGVVMYEMMCGRLPFYNQDHEKLFELILMEDIKFPRTLSSDAKSLLSGLLIKDPNKRLGGGPDDAKEIMRHSFFSGVNWQDVYDKKLVPPFKPQVTSETDTRYFDEEFTAQTITITPPEKYDEDGMDCMDNERRPHFPQFSYSASGRE
Forme physique
Supplied as a liquid containing phosphate buffered saline.
Informations légales
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable