MAK561
Succinate Dehydrogenase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonyme(s) :
SDH Activity Assay Kit
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric tests
Niveau de qualité
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
neurological disorders
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Highly sensitive, simple and high-throughput assay for measuring Succinate Dehydrogenase (SDH) concentration.
- Supportive calculator will calculate the reagents needed according to your experimental needs, and analyze your results based on your experimental data.
Adéquation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87 °C