MAK482
Lipase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonyme(s) :
Lipase Activity Assay Kit
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
genitourinary disorders; gastrointestinal diseases; cancer
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- The linear detection range of the kit is 40 to 1600 U/L lipase
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3