Documents
M9001
Sigma-Aldrich
16β-Methyl-16α,17α-epoxypregnenolone
≥98%
Synonyme(s) :
3β-Hydroxy-16β-methyl-16α,17α-epoxy-5-pregnen-20-one, 5-Pregnen-16α,17α-epoxy-16β-methyl-3β-ol-20-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H32O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.49
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥98%
Chaîne SMILES 
CC(=O)[C@@]12O[C@]1(C)C[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable