M8523
Anti-β2-Microglobulin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonyme(s) :
Anti-B2MG
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
indirect ELISA: 1:5,000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... B2M(567)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3