M8273
Control Ascites Fluid from murine myeloma
clone NS-1, ascites fluid, liquid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
ascites fluid
Clone
NS-1, monoclonal
Forme
liquid
Contient
15 mM sodium azide
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Application
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable