M7933
Anti-phospho-MAP Kinase Kinase 3/6 (pSer189/207) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1:250
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using anisomycin-treated NIH-3T3 cell extract
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer189/pSer207)
Informations sur le gène
human ... MAP2K3(5606)
mouse ... Map2k3(26397)
rat ... Map2k3(303200)
Description générale
Anti-phospho-MAP Kinase Kinase 3/6 (MKK3/6) (phosphoserine 189/207) detects MKK3/MKK6 only when phosphorylated at Ser189/207. It does not cross-react with the corresponding phosphorylated MEK, MEK2, and MKK4/Sek1.
Spécificité
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité