Documents
M7268
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol 5,000
Synonyme(s) :
Methoxypolyethylene glycol Av. Mol. Wt.: 5,000, mono-Methyl polyethylene glycol 5,000
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2CH2O)nH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207