M7011
Mercury dibromofluorescein disodium salt
practical grade, crystalline
Synonyme(s) :
2′,7′-Dibromo-5′-(hydroxymercurio)fluorescein disodium salt, Merbromin, Mercurochrome
About This Item
Produits recommandés
Qualité
practical grade
Forme
crystalline
Pf
≥300 °C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].O[Hg]c1c([O-])c(Br)cc2c1OC3=CC(=O)C(Br)=CC3=C2c4ccccc4C([O-])=O
InChI
1S/C20H9Br2O5.Hg.2Na.H2O/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)27-18-8-16(24)14(22)6-12(18)19(11)9-3-1-2-4-10(9)20(25)26;;;;/h1-7,24H,(H,25,26);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
Clé InChI
SQFDQLBYJKFDDO-UHFFFAOYSA-K
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)