M5002
Methyl p-nitrophenyl-2,3,4-tri-O-acetyl-β-D-glucuronate
Synonyme(s) :
p-Nitrophenyl-2,3,4-tri-O-acetyl-β-D-glucuronic acid methyl ester, Methyl (p-nitrophenyl-2,3,4-tri-O-acetyl-β-D-glucopyranoside)uronate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H21NO12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.37
Code UNSPSC :
12352204
Température de stockage
−20°C