M4786
Met-Gly-Met-Met
≥97%
About This Item
Essai
≥97%
Forme
solid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CSCCC(N)C(=O)NCC(=O)NC(CCSC)C(=O)NC(CCSC)C(O)=O
InChI
1S/C17H32N4O5S3/c1-27-7-4-11(18)15(23)19-10-14(22)20-12(5-8-28-2)16(24)21-13(17(25)26)6-9-29-3/h11-13H,4-10,18H2,1-3H3,(H,19,23)(H,20,22)(H,21,24)(H,25,26)
Clé InChI
BOCWTHDHJPOLAY-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable