M2672
(±)-α-Methyl-(4-tetrazolylphenyl)glycine
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(N)(C(O)=O)c1ccc(cc1)-n2cnnn2
InChI
1S/C10H11N5O2/c1-10(11,9(16)17)7-2-4-8(5-3-7)15-6-12-13-14-15/h2-6H,11H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
PUQSGMIEFYCTSW-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable