M266
Anti-Glutamate Receptor NMDAR2C (NR2C) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-GluN2C, Anti-NMDAR2C, Anti-NR2C
824,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
About This Item
824,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
antigen 140 kDa (NR2C subunit)
antigen 180 kDa (NR2A and NR2B bands)
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1000
immunoprecipitation (IP): 3 μL using 200 μg of rat cerebellum.
indirect immunofluorescence: 1:1000 using frozen sections
western blot: 1:1000 using 200 μg cell lysate
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRIN2C(2905)
mouse ... Grin2c(14813)
rat ... Grin2c(24411)
Catégories apparentées
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable