M1777
N-Methyl-1-deoxynojirimycin
≥98%
Synonyme(s) :
1,5-Dideoxy-1,5-imino-1-methyl-D-sorbitol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥98%
Forme
powder
Solubilité
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless
Spectre d'activité de l'antibiotique
viruses
Mode d’action
enzyme | inhibits
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
InChI
1S/C7H15NO4/c1-8-2-5(10)7(12)6(11)4(8)3-9/h4-7,9-12H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
Clé InChI
AAKDPDFZMNYDLR-XZBKPIIZSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Gaa(14387) , Glb1(12091) , Treh(58866)
rat ... Man2a1(25478) , Si(497756)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable