M1544
Resorufin methyl ether
Synonyme(s) :
7-Methoxy-3H-phenoxazin-3-one, Methoxyresorufin, O7-Methylresorufin
Produits recommandés
Essai
≥98.0% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
≥220 °C (lit.)
Solubilité
dichloromethane: 0.95-1.05 mg/mL, clear, orange to very deep orange
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C13H9NO3/c1-16-9-3-5-11-13(7-9)17-12-6-8(15)2-4-10(12)14-11/h2-7H,1H3
Clé InChI
KNYYMGDYROYBRE-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Phase I biotransformation reactions increase drug compound polarity, mainly occurring in hepatic circulation.