Merck
Passer à
M042000
Biotin Phosphoramidite
Synonyme(s) :
Biotin amidite
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C46H64N5O8PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
878.07
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥96% (31P-NMR)
Storage temp.:
−20°C
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
Proligo Reagents
Quality Segment
assay
≥96% (31P-NMR)
suitability
conforms to structure for H-NMR
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(N2C3CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCOCCOCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)C3NC2=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C46H64N5O8PS/c1-34(2)51(35(3)4)60(58-27-12-25-47)59-32-31-57-30-29-56-28-26-48-43(52)16-11-10-15-42-44-41(33-61-42)50(45(53)49-44)46(36-13-8-7-9-14-36,37-17-21-39(54-5)22-18-37)38-19-23-40(55-6)24-20-38/h7-9,13-14,17-24,34-35,41-42,44H,10-12,15-16,26-33H2,1-6H3,(H,48,52)(H,49,53)/t41-,42-,44-,60?/m0/s1
InChI key
WSDQYLGSIUJJRU-ZMKGMYJVSA-N
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
M042100QBD10773QBD10199
description
-
description
-
description
>95% (HPLC)
description
>95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
assay
≥96% (31P-NMR)
assay
≥96.0% (reversed phase HPLC), ≥97% (31P-NMR)
assay
>95% (HPLC)
assay
>95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
Proligo Reagents
product line
-
product line
-
product line
-
suitability
conforms to structure for H-NMR
suitability
conforms to structure for H-NMR
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Biotin Phosphoramidite
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c