M0185
Anti-MyD88, Internal Domain antibody produced in rabbit
~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~35 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~0.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 0.5-1 μg/mL using human Jurkat cell lysate
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... MYD88(4615)
mouse ... Myd88(17874)
Immunogène
Forme physique
Not finding the right product?