L6670
LY266097
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
1-[(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-2,3,4,9-tetrahydro-6-methyl-1H-pyrido[3,4-b]indole hydrochloride, LY 266097
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Auteur
Eli Lilly
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.COc1ccc(CC2NCCc3c2[nH]c4ccc(C)cc34)c(Cl)c1OC
InChI
1S/C21H23ClN2O2.ClH/c1-12-4-6-16-15(10-12)14-8-9-23-17(20(14)24-16)11-13-5-7-18(25-2)21(26-3)19(13)22;/h4-7,10,17,23-24H,8-9,11H2,1-3H3;1H
Clé InChI
KPXKZZURYAXZQE-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.