L6645
Lacto-N-difucohexaose II
from human milk, ~95%
Synonyme(s) :
β-D-Gal-(1→3)-[α-L-Fuc-(1→4)]-β-D-GlcNAc-(1→3)-β-D-Gal-(1→4)-[α-L-Fuc-(1→3)]-D-Glc, LNH
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human milk
Essai
~95%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]([C@@H](O)C=O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]4O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4O)[C@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H]3NC(C)=O)[C@H]2O)[C@H](O)CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C38H65NO29/c1-9-18(48)22(52)25(55)35(59-9)64-29(12(46)4-40)30(13(47)5-41)65-38-28(58)33(21(51)15(7-43)62-38)68-34-17(39-11(3)45)32(67-37-27(57)24(54)20(50)14(6-42)61-37)31(16(8-44)63-34)66-36-26(56)23(53)19(49)10(2)60-36/h4,9-10,12-38,41-44,46-58H,5-8H2,1-3H3,(H,39,45)/t9-,10-,12-,13+,14+,15+,16+,17+,18+,19+,20-,21-,22+,23+,24-,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31+,32+,33?,34-,35-,36-,37-,38-/m0/s1
Clé InChI
QNSWVQWPVUZACH-GFBQVKCGSA-N