L6155
Latex beads, carboxylate-modified, streptavidin-labeled, blue
buffered aqueous suspension, 0.25 μm mean particle size
About This Item
Produits recommandés
Forme
buffered aqueous suspension
Composition
Solids, 1.0%
Taille moyenne des particules
0.25 μm
Application
Forme physique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable