L6039
Laser Tough-Spots®
diam. 1/2 in., blue
Synonyme(s) :
solvent resistant labels, temperature resistant labels
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
blue
polyolefin
Conditionnement
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech SPOT-2100
Diamètre
1/2 in.