Principaux documents
L5646
Sigma-Aldrich
Trizma® dodecyl sulfate
Synonyme(s) :
Tris lauryl sulfate, Tris(hydroxymethyl)aminomethane lauryl sulfate, Trizma® lauryl sulfate
About This Item
Formule linéaire :
NH2C(CH2OH)3 · CH3(CH2)11OSO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.53
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Description
anionic
Chaîne SMILES 
NC(CO)(CO)CO.CCCCCCCCCCCCOS(O)(=O)=O
Informations légales
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves