L5024
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O127:B8
purified by ion-exchange chromatography, TLR ligand tested
Synonyme(s) :
LPS
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Escherichia coli (O127:B8)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Produit purifié par
ion-exchange chromatography
Impuretés
<1% Protein
<1% RNA
Couleur
white to yellow cast
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Contenu apparenté
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.