L4920
Luotonin E
≥98%
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥98%
Forme
solid
Solubilité
chloroform/methanol (4:1): 4 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TOP1(7150)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Reconstitution
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable