L4376
α-Lobeline hydrochloride
~95% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
2-[6-(2-Hydroxy-2-phenylethyl)-1-methyl-2-piperidinyl]-1-phenylethanone hydrochloride, (−)-Lobeline hydrochloride
About This Item
Pureté
~95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: 25 mg/mL
Chaîne SMILES
Cl.CN1[C@@H](CCC[C@@H]1CC(=O)c2ccccc2)C[C@H](O)c3ccccc3
Informations sur le gène
human ... SLC18A2(6571)
Actions biochimiques/physiologiques
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges