L3253
Propyl dodecanoate
~99%
Synonyme(s) :
Lauric acid propyl ester, Propyl laurate
About This Item
Pureté
~99%
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(16)17-14-4-2/h3-14H2,1-2H3
Clé InChI
FTBUKOLPOATXGV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable