Documents
L2896
Sigma-Aldrich
Leucokinin I
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Asp-Pro-Ala-Phe-Asn-Ser-Trp-Gly-NH2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C41H53N11O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
891.93
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Stimulates contraction of lower digestive tract
Autres remarques
Neuropeptide originally isolated from head of Madeira cockroach Leucophaea maderae
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Holman, G.M., et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. C, 84, 205-205 (1986)