L2885
Lymphotoxin-β Receptor/Fc Chimera human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
TNF R-related protein, TNF RIII
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in NSO cells
Essai
>95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
monomer calculated mol wt 49.6 kDa
70 kDa by SDS-PAGE (reducing) (due to glycosylation)
Conditionnement
pkg of 100 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... LTBR(4055)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable