L2545
LY225910
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[2-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)ethyl]-3-[3-(1-methylethoxy )phenyl]-4-(3H)-quinazolinone
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Auteur
Eli Lilly
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)Oc1cccc(c1)N2C(CCc3c[nH]c4ccc(Br)cc34)=Nc5ccccc5C2=O
InChI
1S/C27H24BrN3O2/c1-17(2)33-21-7-5-6-20(15-21)31-26(30-25-9-4-3-8-22(25)27(31)32)13-10-18-16-29-24-12-11-19(28)14-23(18)24/h3-9,11-12,14-17,29H,10,13H2,1-2H3
Clé InChI
KUECXUACQOYKNB-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
LY225910 is a potent, selective CCK2 antagonist. LY225910 blocks agonism of CCK2 by CCK-8S, the peptide agonist. LY225910 has been measured in multiple systems, including GABA efflux from cortical cultures, depolarization of spinal cord neurons (via potassium conductance), modulation of excitatory postsynaptic potentials (EPSPs) in nucleus accumbens slices, and enhancement of morphine analgesia.
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
638.6 - 762.1 °F
Point d'éclair (°C)
337 - 405.6 °C