Principaux documents
L1632
Sigma-Aldrich
Dodecanoic anhydride
~99%
Synonyme(s) :
Lauric anhydride
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)10CO]2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
~99%
Pf
41-43 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H46O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
Clé InChI
NWADXBLMWHFGGU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Remplacé(e)(s) par