L0280
Latex beads, amine-modified polystyrene, fluorescent blue
aqueous suspension, 2.0 μm mean particle size
131,00 €
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
About This Item
131,00 €
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Produits recommandés
Forme
aqueous suspension
Niveau de qualité
Composition
Solids, 2.5%
Technique(s)
cell based assay: suitable
Taille moyenne des particules
2.0 μm
Fluorescence
λex ~360 nm; λem ~420 nm
Application(s)
cell analysis
Application
- as inert beads to study the role of autophagy proteins in LC3-associated phagosome (LAP) maturation[1]
- in the culturing of peritoneal cells for phagocytic latex bead assay ex vivo[2]
- in the preparation of LAP stimuli coated beads[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable