K3638
Anti-KIF17 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-KIF17B, Anti-KIF3X, Anti-KLP-2, Anti-OSM-3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, rat
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:100 using rat pheochromocytoma PC12 cell line differentiated with NGF
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using mouse brain cytosolic fraction
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Kif17(16559)
rat ... RGD1562511(500571)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité