Principaux documents
K1634
Sigma-Aldrich
Karanjin from Pongamia glabra oil
Synonyme(s) :
Pongamol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103