J4750
Anti-JNK, Activated (Diphosphorylated JNK) antibody, Mouse monoclonal
clone JNK-PT48, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-JNK, Activated (Diphosphorylated JNK) antibody produced in mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
JNK-PT48, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 46 kDa
antigen 54 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 4-20 μg/mL using extract of human Jurkat cells activated with anisomycin
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAPK8(5599)
mouse ... Mapk8(26419)
rat ... Mapk8(116554)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable