Principaux documents
J3955
Sigma-Aldrich
JTC-801
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(4-amino-2-methylquinolin-6-yl)-2-(4-ethylphenoxymethyl)benzamide hydrochloride
5 MG
124,00 €
25 MG
352,00 €
124,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
124,00 €
25 MG
352,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H25N3O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
447.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
124,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
tan
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.CCc1ccc(OCc2ccccc2C(=O)Nc3ccc4nc(C)cc(N)c4c3)cc1
InChI
1S/C26H25N3O2.ClH/c1-3-18-8-11-21(12-9-18)31-16-19-6-4-5-7-22(19)26(30)29-20-10-13-25-23(15-20)24(27)14-17(2)28-25;/h4-15H,3,16H2,1-2H3,(H2,27,28)(H,29,30);1H
Clé InChI
NQLIYKXNAXKMBL-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
JTC-801 is a nociceptin/orphanin FQ peptide (NOP) receptor antagonist.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
G Delaney et al.
Journal of neuroendocrinology, 24(12), 1527-1541 (2012-07-28)
Central nociceptin/orphanin FQ (N/OFQ)-expressing neurones are abundantly expressed in the hypothalamus and limbic system and are implicated in the regulation of activity of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA) and stress responses. We investigated the role of the endogenous N/OFQ receptor (NOP)
Keiichi Hiramoto et al.
Photodermatology, photoimmunology & photomedicine, 33(2), 84-91 (2017-01-01)
We previously reported that ultraviolet (UV) A eye irradiation reduces the ulcerative colitis induced by dextran sodium sulfate (DSS). This study examined the effects of UVA on colon carcinoma induced by azoxymethane (AOM) and DSS. We irradiated the eyes of