Key Documents
I8766
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2,4-dimethoxy­pyrimi­dine
≥98% (TLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7IN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
solid
Pf
71-75 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1ncc(I)c(OC)n1
InChI
1S/C6H7IN2O2/c1-10-5-4(7)3-8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3
Clé InChI
KNTMOGOYRYYUIE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kundu, N.G., et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1077-1077 (1991)