Documents
I8628
Sigma-Aldrich
2,3-O-Isopropylidene-β-D-ribofuranosylamine p-toluenesulfonate salt
About This Item
Formule linéaire :
C8H15NO4 · C7H8SO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC2(C)O[C@H]3[C@H](N)O[C@H](CO)[C@H]3O2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable