I7013
Imidazole-4-acetic acid sodium salt
Synonyme(s) :
I4AA
About This Item
Produits recommandés
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]C(=O)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H6N2O2.Na/c8-5(9)1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
JDDRCOTZMQIPOQ-UHFFFAOYSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable