I5283
Anti-INCENP antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Inner Centromere Protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~106 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:100 using HeLa cells
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:2,000 using whole extract of mouse NIH3T3 and rat PC12 cells
western blot (chemiluminescent): 1:5,000 using nuclear extract of human HeLa cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... INCENP(3619)
mouse ... Incenp(16319)
rat ... Incenp(293733)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable