Principaux documents
I2138
Sigma-Aldrich
Isethionyl acetimidate sodium salt hydrochloride
~90%
About This Item
Formule linéaire :
C4H8NO4SNa · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
~90%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].Cl.CC(=N)OCCS([O-])(=O)=O