I123
ICI 216,140
>95%, solid
Synonyme(s) :
(CH3)2CHCO-His-Trp-Ala-Val-D-Ala-His-Leu-NHCH3
About This Item
Pureté
>95%
Forme
solid
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)C(C)C)C(C)C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable