Principaux documents
HT1014
Sigma-Aldrich
Hydroquinone tablets
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116124
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Forme
powder
Durée de conservation
expiry date on the label
pH
3.7
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Application
Intended for use in the Silver Stain (Steiner-Steiner) Kit.
Composants
Hydroquinone, 0.5 g each, with excipients.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
329.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
165 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves