Merck
Passer à
HT1002
Borax Solution
5 g/dL in deionized water
Synonyme(s) :
Borax solution, Sodium borate solution
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mL
Vérifier la disponibilité des articles du panier
120,00 €
A propos de cet article
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116121
MDL number:
120,00 €
Vérifier la disponibilité des articles du panier
​
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
solution
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
5 g/dL in deionized water
technique(s)
titration: suitable
pH
8.9-9.6
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
InChI key
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Application
Kit component in the Silver Stain kit, Procedure No. HT100
Legal Information
Pictogrammes
Health hazard
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Repr. 1B
Classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
1330-43-4
CAS No.
1330-43-4
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Questions
  1. Hallo, is this borax solution suitable to disolve carmine (dry powder) to form borax-carmine solution for histological staining?
    1 réponse
    1. This product is a 5% Borax solution prepared from sodium tetraborate decahydrate. It is intended for use in the Silver Staining Kit, HT100. Use for other applications has not been investigated and would have to be determined experimentally.
      Utile ?