Documents
HS4423
Microcentrifuge Tube
capacity 0.2 mL, pack of 1000 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
conical bottom
flat cap
natural polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap pushfit attached cap
Conditionnement
pack of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS4423
Diam. du bouchon
13.4 mm
Capacité
0.2 mL
Diam. du tube
12.9 mm
Adéquation
suitable for (Microcentrifugation)
Description générale
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
Caractéristiques et avantages
  • Microtube Volume- 0.2 mL
  • 100% polypropylene
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • 0.2 mL is suitable for thermal cyclers
  • Autoclavable
  • Disposable